Z117366
PTFE syringe needle
gauge 12, L 12 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
Productos recomendados
Longitud
12 in.
manómetro
12
Categorías relacionadas
Descripción general
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Otras notas
PTFE tubing maximum temperature is 260 °C.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)