Z112976
Crown-cap crimper
H × diam. 21 1/2 in. × 12 in.
Sinónimos:
Bottle cap crimper, Crown cap sealer
About This Item
Productos recomendados
H × diam.
21 1/2 in. × 12 in.
Application
Crown-cap crimper may be used to cap the amber-colored glass bottles containing solvent with an Aldrich® Sure-Seal polytetrafluoroethylene (PTFE) disk and a metal crown cap.
Legal Information
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Journal of natural products, 78(1), 120-124 (2014-12-18)
The first total synthesis of the potent and selective human blood coagulation factor XIa inhibitor clavatadine A (1) is described. Direct, early-stage guanidinylation enabled rapid, convergent access to an immediate clavatadine A precursor. Concomitant lactone hydrolysis and guanidine deprotection with