Z108286
Tempo-Shield heat-resistant gloves
L 18 in.
About This Item
Productos recomendados
material
Kevlar® (Asbestos-free heat-resistant gloves with wool liner)
size
one size fits all
sterility
non-sterile
feature
latex free
powder-free
reusable
packaging
pkg of 1 pair
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
L
18 in.
1 of 4
Este artículo | Z740420 | Z740421 | Z740423 |
---|---|---|---|
pack of 100 ea | pack of 100 ea | pack of 100 ea | pack of 25 ea |
Simport C581-1L | Simport C581-300 | Simport C581-500 | Simport C581-2600 |
1000 mL | 300 mL | 500 mL | 2600 mL |
General description
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)