Z106178
Wheaton connector
13-425 to 13-425
Sinónimos:
125492
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
fabricante / nombre comercial
WHEATON®
Categorías relacionadas
Descripción general
Grease-free with screw threads to provide an inert connection between outer-threaded glass components. All wetted parts are PTFE. Dynamic vacuum of <5 μm is achieved. May be used at temperatures up to 180 °C.
Información legal
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)