Z104620
PP water aspirator pump
696 mmHg Max. vacuum
About This Item
Código UNSPSC:
41105100
NACRES:
NB.79
Productos recomendados
Características
696 mmHg Max. vacuum
fabricante / nombre comercial
Bel-Art
Categorías relacionadas
Descripción general
Operates on water pressure above 11 psi. Includes integral check valve in side arm and 4 3/4 in. length of PE tubing 3/8 in. NPTM faucet connection.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)