Documentos clave
WHA99101302
Whatman® Uniflo® 13 syringe filters
Nylon membrane, pore size 0.22 μm, pack of 500 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiales
Nylon membrane
polypropylene housing
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 500 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 9910-1302
Parámetros
67.5 psi pressure
Diámetro
13 mm
filtro área
0.65 cm2
tamaño
19.6 × 16.9 mm
peso
0.52 kg
tamaño de poro
0.22 μm
Adaptador
female Luer inlet
Características y beneficios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Otras notas
Suitable for volumes of 10 mL or less
Información legal
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)