WHA68781304
Whatman® GD/X syringe filters
polypropylene membrane, pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, pk of 150 ea
Sinónimos:
Whatman filter, Z277320, syringe filter, syringe filters
About This Item
Productos recomendados
Materiales
polypropylene housing
polypropylene membrane
esterilidad
non-sterile
Características
glass fiber prefilter
envase
pk of 150 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva
Whatman 6878-1304
Whatman Article No. 28420520 (US reference)
Diámetro
13 mm
volumen
≤10 mL
tamaño de poro
0.45 μm
Adaptador
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
Categorías relacionadas
Idoneidad
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)