WHA1827125
Whatman® glass microfiber grade 934-AH filter discs 1.5 μm pore size
white, binder free, total suspended solids analysis, 100 ea, 125 mm diam
Sinónimos:
Z690902, glass fiber filter papers, glass microfiber filters
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters, Grade 934-AH®, circles, diam. 125 mm
Materiales
borosilicate glass membrane
circles
descripción
basis weight, 64 g/m2
esterilidad
non-sterile
envase
pkg of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Whatman 1827-125
Whatman Article No. 28418481 (US reference)
Parámetros
47 speed (filtration)
Diámetro
125 mm
grosor
435 μm
tamaño de poro
1.5 μm retention
Aplicación
- Water pollution monitoring
- Air pollution monitoring
- Cell harvesting
- Liquid scintillation counting
Características y beneficios
- High loading capacity enables efficient filtration of suspended solid
- Smooth surface: provides efficient precipitate recovery
- High loading capacity: enables processing of turbid solutions
- High-grade borosilicate glass microfiber: withstands temperatures up to 550°C
- Nominal particle retention of 1.5 µm
- Low fiber shedding
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)