WHA10418712
Whatman® Nuclepore™ Track-Etched Membranes
polycarbonate filter, filter diam. 47 mm, pore size 1 μm, non-sterile, case of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104921
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Materiales
polycarbonate filter
esterilidad
non-sterile
envase
case of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva 10418712
diám. del filtro
47 mm
tamaño de poro
1 μm
Aplicación
- Epifluorescence microscopy
- Environmental analysis
- Cell biologyEPA testing
- Fuel testing
- Bioassays
- Parasitology
- Air analysis
- Water microbiology
Información legal
Nuclepore is a trademark of Cytiva
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)