WHA10372803
Whatman® glass microfiber grade GF 31 1.4 µm pore size
white, binder free, 100 ea, 55 mm diam
Sinónimos:
Z750131
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Nombre del producto
Whatman® glass microfiber filters, Grade 31, diam. 55 mm
Materiales
borosilicate glass membrane
circles
envase
pk of 100
fabricante / nombre comercial
Whatman 10372803
Whatman Article No. 28414828 (US reference)
Diámetro
55 mm
Categorías relacionadas
Otras notas
Field of Use : For internal research use only. Products are not intended for diagnostic use or resale.
Información legal
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)