Merck
W6365
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-1-13C
API for Clinical Studies, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Fórmula lineal:
CH3 13CO2Na
Número de CAS:
Peso molecular:
83.03
Beilstein:
4335203
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
grado
cGMP
pureza isotópica
99 atom % 13C
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)