Merck
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula lineal:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
171.65
Número de FEMA:
4781
Beilstein:
3685824
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoléptico:
odorless
origen biológico:
synthetic
alérgeno alimentario:
no known allergens
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
mp
142 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadena SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
Clave InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Otras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)