Merck
W414911
Sigma-Aldrich
Isobutyl N-methylanthranilate
≥97%, FG
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
207.27
FEMA Number:
4149
MDL number:
UNSPSC Code:
12164502
Flavis number:
09.769
NACRES:
NA.21
grade
FG
Halal
Quality Level
agency
meets purity specifications of JECFA
reg. compliance
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
assay
≥97%
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
grape; grapefruit; fruity
InChI
1S/C12H17NO2/c1-9(2)8-15-12(14)10-6-4-5-7-11(10)13-3/h4-7,9,13H,8H2,1-3H3
Inchi Key
WKYZGTHZBSYUFI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)