W344400
DL-Valine
≥97%
Sinónimos:
(±)-α-Aminoisovaleric acid, DL-2-Amino-3-methylbutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Halal
assay
≥97%
mp
295 °C (dec.) (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
organoleptic
odorless
SMILES string
CC(C)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Disclaimer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?