THSD1141
ThalesNano MidiCart™ catalyst cartridge system
L × diam. 116 mm × 9.2 mm, 10% Pd/C
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
ThalesNano THS D1141
L × diám.
116 mm × 9.2 mm
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)