THS01538
ThalesNano CatCart® catalyst cartridge system, 70 mm L
Ru black
Sinónimos:
Heterogeneous catalysis system, safe Heterogeneous catalysis
About This Item
Productos recomendados
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
ThalesNano THS 01538
diam.
4 mm
General description
Legal Information
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)