TEM-G200CU
Glider Grids Standard Copper Square Mesh
size 200 mesh, vial of 100
Sinónimos:
SQUARE 200 MESH COPPER 100/VIAL
About This Item
Productos recomendados
packaging
vial of 100
size
200 mesh
General description
Gilder Grids Standard Square Mesh: Copper Grid, 200 mesh, 3.05mm diameter, 0.7 mil (18μm) thickness. Pitch 125μm, Hole 90μm, Bar 35μm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)