TEM-FCF150CU50
Formvar/Carbon Supported Copper Grids
size 150 mesh, box of 50 ×
Sinónimos:
Formvar/Carbon 150 Mesh, Copper, 50pk
About This Item
Productos recomendados
material
copper grid
formvar/carbon film
description
film layer thickness 1 nm carbon
film layer thickness 10 nm formvar
packaging
box of 50 ×
size
150 mesh
Categorías relacionadas
General description
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)