TEM-CF400CUUL
Ultrathin Carbon Film Supported Copper Square Mesh
size 400 mesh, box of 50
Sinónimos:
CARBON SQUARE MESH - CU 400# UL 50/BX
About This Item
Productos recomendados
packaging
box of 50
size
400 mesh
Categorías relacionadas
General description
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)