SYNS292440
Synthware™ pennyhead stopper, solid
joint: ST/NS 24/40, solid
Sinónimos:
Synthware S292440, pennyhead glass stopper
About This Item
Productos recomendados
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware S292440
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)