Documentos clave
SYNF240100
Synthware Dewar flask, hemispherical low form
I.D. × O.D. 65 mm × 80 mm, fits 100 mL flasks
Sinónimos:
Synthware F240100,
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
aluminum flask
Junta
Joints neck (80)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F240100
D.I. × D.E.
65 mm × 80 mm
D.I. × profundidad
8 cm × 6.5 cm
matraz capacidad
100 mL
Descripción general
Flask size shown is the maximum capacity flask that will fit inside the Dewar. With aluminum housing to transfer magnetic field.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)