Documentos clave
SYNF164500
Synthware two neck reaction flask with glass stopcock
capacity 500 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware F164500, 2-neck reaction flask
About This Item
Código UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiales
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F164500
capacidad
500 mL
Descripción general
With a 2 mm glass stopcock having a constant pressure retention device.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)