Documentos clave
SYNA792445
Synthware bushing adapter
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 45/50
Sinónimos:
Synthware A792445, glass bushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS45/50
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A792445
Descripción general
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)