Documentos clave
SYNA751420
Synthware 90 degree vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 14/20
Sinónimos:
Synthware A751420, flow control adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
male joint: ST/NS14/20
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A751420
Categorías relacionadas
Descripción general
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)