Documentos clave
SYNA652440
Synthware long stem inlet adapter
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A652440, glass inlet adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A652440
Categorías relacionadas
Descripción general
With standard taper top outer and lower inner joints with sealed in lower tube extending below inner joint.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)