Documentos clave
SYNA612440
Synthware straight vacuum adapter with glass stopcock
male joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A612440, glass adapter with stopcock
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
male joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A612440
Categorías relacionadas
Descripción general
Used to regulate the flow of gases or liquids into reaction systems. Stopcock has a bore of 2 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)