Documentos clave
SYNA289250
Synthware anti-splash adapter
250 mL, top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A289250, splash-guard adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
bottom joint: ST/NS19/22
joint: ST/NS top24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A289250
capacidad
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
This design prevents possible contamination from rotary evaporator.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)