SYNA202445
Synthware™ reducing adapter
top joint: ST/NS 24/40, bottom joint: ST/NS 45/50
Sinónimos:
Synthware A202445, glass reducing adapter, connecting adapter
About This Item
Productos recomendados
joint
bottom joint: ST/NS45/50
joint: ST/NS top24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware A202445
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)