SIK7903-10
(12-Phosphonododecyl)phosphonic acid
98%
About This Item
Productos recomendados
assay
98%
form
powder
shelf life
3 years under the recommended conditions
color
white
mp
181-187 °C
SMILES string
OP(O)(=O)CCCCCCCCCCCCP(O)(O)=O
InChI
1S/C12H28O6P2/c13-19(14,15)11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12-20(16,17)18/h1-12H2,(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)
InChI key
BEPFDRNIALBIKQ-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)