QBD11371
Tetra(-dPEG ®11-DBCO)PE
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)