Merck
QBD10215
Sigma-Aldrich
Bis-MAL-dPEG®3
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H34N4O9
Peso molecular:
522.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N2(C(=O)C=CC2=O)CCC(=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(=O)CCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C24H34N4O9/c29-19(7-11-27-21(31)3-4-22(27)32)25-9-1-13-35-15-17-37-18-16-36-14-2-10-26-20(30)8-12-28-23(33)5-6-24(28)34/h3-6H,1-2,7-18H2,(H,25,29)(H,26,30)
Clave InChI
IYCAHIIVLGRROV-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Bis-MAL-dPEG®3 is useful for producing dimeric molecules after reaction with free thiol groups.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)