QBD10015
Bis-dPEG®5-PFP ester
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC1=C(C(F)=C(C(F)=C1F)F)F)=O)OC2=C(C(F)=C(C(F)=C2F)F)F
InChI
1S/C26H24F10O9/c27-15-17(29)21(33)25(22(34)18(15)30)44-13(37)1-3-39-5-7-41-9-11-43-12-10-42-8-6-40-4-2-14(38)45-26-23(35)19(31)16(28)20(32)24(26)36/h1-12H2
Clave InChI
PVXXABBOISIWMS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)