Merck
PH012310
1-(3-bromophenyl)-1,2-dimethylhydrazine hydrochloride
AldrichCPR
Iniciar sesiĆ³npara Ver la FijaciĆ³n de precios por contrato y de la organizaciĆ³n
About This Item
FĆ³rmula lineal:
C8H12BrClN2
Peso molecular:
251.555
Other Notes
Please note that Sigma-Aldrich provides this product to early discovery researchers as part of a collection of rare and unique chemicals. Sigma-Aldrich does not collect analytical data for this product. Buyer assumes responsibility to confirm product identity and/or purity. All sales are final.
NOTWITHSTANDING ANY CONTRARY PROVISION CONTAINED IN SIGMA-ALDRICH'S STANDARD TERMS AND CONDITIONS OF SALE OR AN AGREEMENT BETWEEN SIGMA-ALDRICH AND BUYER, SIGMA-ALDRICH SELLS THIS PRODUCT AS-IS AND MAKES NO REPRESENTATION OR WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, INCLUDING ANY (A) WARRANTY OF MERCHANTABILITY; (B) WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE; OR (C) WARRANTY AGAINST INFRINGEMENT OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF A THIRD PARTY; WHETHER ARISING BY LAW, COURSE OF DEALING, COURSE OF PERFORMANCE, USAGE OF TRADE OR OTHERWISE.
Elija entre una de las versiones mƔs recientes:
Certificados de anƔlisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en lĆ­nea.
Si necesita mĆ”s asistencia, pĆ³ngase en contacto con AtenciĆ³n al cliente
ĀæYa tiene este producto?
Encuentre la documentaciĆ³n para los productos que ha comprado recientemente en la Biblioteca de documentos.
Visite la LibrerĆ­a de documentos
Nuestro equipo de cientĆ­ficos tiene experiencia en todas las Ć”reas de investigaciĆ³n: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, SĆ­ntesis quĆ­mica, CromatografĆ­a, AnalĆ­tica y muchas otras.
PĆ³ngase en contacto con el Servicio tĆ©cnico