O4008
γ-Octanoic lactone
97%
Sinónimos:
4-Hydroxy octanoic acid, Octano-1,4-lactone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
refractive index
n20/D 1.444 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
density
0.981 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC1CCC(=O)O1
InChI
1S/C8H14O2/c1-2-3-4-7-5-6-8(9)10-7/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
IPBFYZQJXZJBFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?