O3132
Oxibendazol
~98%
Sinónimos:
N-(5-Propoxy-1H-benzimidazol-2-yl)-carbamidsäure-methylester
About This Item
Productos recomendados
assay
~98%
Quality Level
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCOc1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3/c1-3-6-18-8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)17-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
InChI key
RAOCRURYZCVHMG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)