NORS5500HW7
Norell® Select Series™ 5mm NMR tubes, heavy wall
frequency 500 MHz
Sinónimos:
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Productos recomendados
Materiales
colorless tube
envase
pack of 5 ea
fabricante / nombre comercial
Norell S-5-500-HW-7
Parámetros
500 MHz frequency
Longitud
7 in.
Diámetro
5 mm
tubo diám.
5 mm
pared grosor
1.4 mm
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)