Merck
M84410
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
98%
Sinónimos:
NSC 87542
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6OS
Número de CAS:
Peso molecular:
126.18
Beilstein/REAXYS Number:
106896
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
98%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.583 (lit.)
bp
114 °C/25 mmHg (lit.)
density
1.17 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(C)s1
InChI
1S/C6H6OS/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
InChI key
VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
172.4 °F - closed cup
flash_point_c
78 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1