M48171
6-Methyl-2-heptanol
99%
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
171-172 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-7(2)5-4-6-8(3)9/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI key
FCOUHTHQYOMLJT-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
152.6 °F - closed cup
flash_point_c
67 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?