JKA8022
8arm-PEG20K
average MN 20,000, Succinimidyl Glutarate, hexaglycerol core
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
product name
8arm-PEG20K-Succinimidyl Glutarate, Hexaglycerol core, average Mn 20000
form
solid
mol wt
average Mn 20000
storage temp.
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Legal Information
Product of JenKem Technology
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Biomaterials, 35(6) (2014)