Documentos clave
HAM238285
Hamilton® FoodTrode lab pH electrode
glass, S7 connector
About This Item
Código UNSPSC:
41115604
NACRES:
NB.79
Materiales
ceramic diaphragm
cylindrical HF glass membrane
glass
Características
autoclavable: no
electrode Protelyte electrolyte
S7 connector
Parámetros
-10-100 °C temp. range
Diámetro
12 mm
inmersión profundidad
20 mm
pH
0-14
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)