GF98465136
Polychlorotrifluoroethylene
(PCTFE), sheet, thickness 1.5 mm, size 75 × 75 mm, tolerance +/-0.3 mm
Sinónimos:
FP353015
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 984-651-36
size
75 × 75 mm
thickness
1.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)