GF97538844
Polymethylmethacrylate
(PMMA, ACRYLIC), sphere, diam. 1.5 mm, weight 100 pcs, tolerance ±0.05mm
Sinónimos:
ME306810
About This Item
Productos recomendados
form
spheres
manufacturer/tradename
Goodfellow 975-388-44
diam.
1.5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)