GF97292504
Niobium
rod, 500mm, diameter 12.7mm, annealed, 99.9%
Sinónimos:
Niobium, NB007935, Columbium
About This Item
Productos recomendados
assay
≥99.9%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 972-925-04
resistivity
13-16 μΩ-cm, 20°C
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
density
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Nb]
InChI
1S/Nb
InChI key
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)