Merck
GF96747485
Hafnium
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, purity 97.%
Sinónimos:
HF006105
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Hf
Número de CAS:
Peso molecular:
178.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12141718
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
97%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 967-474-85
resistivity
29.6 μΩ-cm, 0°C
weight
50 g
max. lump size
10 mm
bp
4602 °C (lit.)
mp
2227 °C (lit.)
density
13.3 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Hf]
InChI
1S/Hf
InChI key
VBJZVLUMGGDVMO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)