GF96596139
Polyvinylfluoride
(PVF), film, thickness 0.05 mm, size 300 × 300 mm
Sinónimos:
FV331050
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 965-961-39
size
300 × 300 mm
thickness
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)