Merck
GF95951111
Iridium
wire, 0.25 mm diameter, size 200 mm, purity 99.9%
Sinónimos:
IR005121
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ir
Número de CAS:
Peso molecular:
192.22
MDL number:
UNSPSC Code:
12141720
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
assay
99.9%
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 959-511-11
resistivity
4.71 μΩ-cm
size
200 mm
diameter
0.25 mm
bp
4130 °C (lit.)
mp
2450 °C (lit.)
density
22.65 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ir]
InChI
1S/Ir
InChI key
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)