GF95900452
Terbium
rod, 2.0 mm diameter, length 50 mm, purity 99%
Sinónimos:
TB007902
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 959-004-52
resistivity
116 μΩ-cm, 20°C
L
50 mm
diameter
2.0 mm
bp
3230 °C (lit.)
mp
1356 °C (lit.)
density
8.234 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Tb]
InChI
1S/Tb
InChI key
GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
General description
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)