Documentos clave
GF95578611
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, Ti90%/Al 6%/V 4%, thickness 0.05 mm, length 0.1 m, coil width 120 mm
Sinónimos:
TI010251
About This Item
UNSPSC Code:
12352311
NACRES:
NA.23
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 955-786-11
L
0.1 m
coil width
120 mm
thickness
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)