GF95414249
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-186g, size 300 × 300 mm, thickness 0.38 mm
Sinónimos:
ET303540
About This Item
Productos recomendados
form
fabric
manufacturer/tradename
Goodfellow 954-142-49
size
300 × 300 mm
thickness
0.38 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)