GF94289507
Superconducting composite wire alloy, NbTi+Cu
1m wire, 0.4mm diameter, copper/superconductor ratio 1.56:1 by volume
Sinónimos:
NB015150
About This Item
Productos recomendados
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 942-895-07
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)